Stampa…
L-Threonine reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J63709.30 J63709.A1
J63709.30EA 67.8 EUR
J63709.30 J63709.A1
L-Threonine reagente per coltura cellulare
L-Threonine
CAS No.: 72-19-5 Molecular Formula: C4H9NO3 Formula Weight: 119.12 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 256° dec. Beilstein Reference: 1721646 Merck Reference: 14,9380 MDL No.: MFCD00064270
Formula: C₄H₉NO₃
Punto di fusione: 256 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064270
CAS Number: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Merck Index: 14,9380