Stampa…
4-Nitrothiophenol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-thiol, 4-Nitrobenzenethiol, 1-Mercapto-4-nitrobenzene, p-Nitrothiophenol
H59240.06 H59240.14
H59240.06EA 108 EUR
H59240.06 H59240.14
4-Nitrothiophenol 96%
4-Nitrothiophenol
Formula: C₆H₅NO₂S
Peso molecolare: 155,18 g/mol
Punto di fusione: 72…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007343
CAS Number: 1849-36-1
EINECS: 217-436-4