Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) 97% per elettroforesi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J64241.14 J64241.22 J64241.36
J64241.14EA 37.2 EUR
J64241.14 J64241.22 J64241.36
Sodio dodecile solfato (SDS) 97% per elettroforesi
Sodio dodecile solfato (SDS)
Purity: 98%
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 206°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3599286
Merck Reference: 14,8636
UN No.: 2926
MDL No.: MFCD00036175
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Punto di fusione: ∼206 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,8636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM