1,4-Ditioeritritolo 99% per elettroforesi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
DTE
Purity: 99%
CAS No.: 6892-68-8
Molecular Formula: C4H10O2S2
Formula Weight: 154.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Odour: Stench
Melting Point: 82-84°
Beilstein Reference: 1719756
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00063750
Formula:
C₄H₁₀O₂S₂ Peso molecolare: 154.25 g/mol Punto di ebollizione: 286 Punto di fusione: 82…84 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00063750 CAS Number: 6892-68-8 EINECS: 229-998-8 UN: 3335 ADR: 9 |