Stampa…
Magnesio cloruro esaidrato reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J62575.30 J62575.36 J62575.A1
J62575.30EA 58.5 EUR
J62575.30 J62575.36 J62575.A1
Magnesio cloruro esaidrato reagente per coltura cellulare
Magnesio cloruro esaidrato
CAS No.: 7791-18-6 Molecular Formula: MgCl2.6H2O Formula Weight: 203.30 (95.22anhy) Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00149781
Formula: MgCl₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 1412 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117 °C
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149781
CAS Number: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662