Stampa…
Magnesio cloruro 1 M aqueous solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J62411.AD J62411.AE
J62411.ADEA 57.6 EUR
J62411.AD J62411.AE
Magnesio cloruro 1 M aqueous solution
Magnesio cloruro
CAS No.: 7786-30-3 Molecular Formula: Cl2Mg Formula Weight: 95.22 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011106
Formula: MgCl₂
Peso molecolare: 95.21 g/mol
Punto di ebollizione: 1412
Punto di fusione: 715
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011106
CAS Number: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684