Stampa…
Magnesio cloruro 1 M in soluzione acquosa, sterile-filtered
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J61014.XE J61014.AK
J61014.XEEA 75 EUR
J61014.XE J61014.AK
Magnesio cloruro 1 M in soluzione acquosa, sterile-filtered
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011106
CAS Number: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684