Stampa…
Calcio cloruro 1 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
J63122.AD J63122.AE
J63122.ADEA 53.4 EUR
J63122.AD J63122.AE
Calcio cloruro 1 M in soluzione acquosa
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8