Stampa…
Calcio cloruro 100 mM in soluzione acquosa, sterile-filtered
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J62905.AP J62905.K2
J62905.APEA 84.3 EUR
J62905.AP J62905.K2
Calcio cloruro 100 mM in soluzione acquosa, sterile-filtered
Calcio cloruro
CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid
Formula: CaCl₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8