Stampa…
Sodio idrossido 10 mol/l (10 N) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J63736.AE J63736.AK
J63736.AEEA 45.2 EUR
J63736.AE J63736.AK
Sodio idrossido 10 mol/l (10 N) in soluzione acquosa
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Densità: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II