Stampa…
Potassio cloruro 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa
Fornitore: Cayman Chemical
600213-100 600213-250 600213-500
CAYM600213-100EA 44.1 EUR
CAYM600213-100 CAYM600213-250 CAYM600213-500
Potassio cloruro 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa
Potassio cloruro
Formula: KCl
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011360
CAS Number: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8