Potassio cloruro 1 M in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 7447-40-7
Molecular Formula: ClK
Formula Weight: 74.55
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Formula:
KCl Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS Number: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 |