Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) 20% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
J63394.AK J63394.AP
J63394.AKEA 63 EUR
J63394.AK J63394.AP
Sodio dodecile solfato (SDS) 20% in soluzione acquosa
Sodio dodecile solfato (SDS)
CAS No.: 151-21-3 Molecular Formula: C12H25NaO4S Formula Weight: 288.38 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Peso molecolare: 288.38 g/mol
Densità: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM