Bismarck Brown R
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
C.I. 21010
J64757.14
J64757.22
J64757.14EA
28
EUR
J64757.14
J64757.22
Bismarck Brown R
Bismarck Brown R
Formula:
C₂₁H₂₄N₈·2HCl Peso molecolare: 461,39 g/mol Punto di fusione: 222 °C, (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036386 CAS Number: 5421-66-9 EINECS: 226-541-4 |