Stampa…
Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: NADP-Na2
J62556.MD J62556.03
J62556.MDEA 105 EUR
J62556.MD J62556.03
Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata) 97%
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Purity: 97% CAS No.: 24292-60-2 Molecular Formula: C21H26N7Na2O17P3 Formula Weight: 787.37 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00065390
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Peso molecolare: 787,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065390
CAS Number: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8