Stampa…
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
J60230.03 J60230.06
J60230.03EA 97.4 EUR
J60230.03 J60230.06
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT) ≥99%
Blu nitotretrazolo cloruro (NBT)
Purity: 99% CAS No.: 298-83-9 Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6 Formula Weight: 817.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4115923 MDL No.: MFCD00012159
Intense blue dye used in histochemistry determinations
Formula: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012159
CAS Number: 298-83-9
EINECS: 206-067-4