Stampa…
Olio di legno di cedro
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil
C0626-500ML C0626-25ML C0626-100ML
TCIAC0626-500MLEA 286 EUR
TCIAC0626-500ML TCIAC0626-25ML TCIAC0626-100ML
Olio di legno di cedro
Olio di legno di cedro
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132766
CAS Number: 8000-27-9
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Acid Value max. 20.0