Rhodamine 6G
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
9-(2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride, 9-[2-(Ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium chloride
CAS No.: 989-38-8
Molecular Formula: C28H31ClN2O3
Formula Weight: 479.02
Physical Form: Powder
Appearance: Red to brown
Beilstein Reference: 3900071
Suitable for fluorescent labelling
Formula:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃ Peso molecolare: 479,02 g/mol Punto di ebollizione: ∼200 °C (1013 hPa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012665 CAS Number: 989-38-8 EINECS: 213-584-9 |