Stampa…
Verde Bromocresolo sale sodico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Verde bromocresolo idrosolubile
J64284.06 J64284.14
J64284.06EA 37.5 EUR
J64284.06 J64284.14
Verde Bromocresolo sale sodico ACS
Verde Bromocresolo sale sodico
CAS No.: 62625-32-5 Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S Formula Weight: 720.02 Physical Form: Crystalline powder Appearance: Dark brown to dark red Melting Point: 230° dec. MDL No.: MFCD00148898
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Peso molecolare: 720 g/mol
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148898
CAS Number: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
Merck Index: 14,1386