Stampa…
Colchicina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
J61072.03 J61072.ME J61072.06
J61072.03EA 117 EUR
J61072.03 J61072.ME J61072.06
Colchicina ≥98%
Colchicina
Formula: C₂₂H₂₅NO₆
Peso molecolare: 399,44 g/mol
Punto di fusione: ∼ 150 °C (dec.)
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00078484
CAS Number: 64-86-8
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,2471