Stampa…
L-Alanina reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
J60279.18 J60279.22 J60279.36
J60279.18EA 55.9 EUR
J60279.18 J60279.22 J60279.36
L-Alanina reagente per coltura cellulare
L-Alanina
CAS No.: 56-41-7 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 1720248 Merck Reference: 14,204 Optical Rotation: +14° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064410
Formula: C₃H₇NO₂
Peso molecolare: 89.09 g/mol
Punto di ebollizione: 189
Punto di fusione: ∼ 295 °C (dec.)
Densità: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064410
CAS Number: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 14,204