L-Fenilalanina reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 63-91-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Solubility: Soluble in water. Aqueous solubility increases with warming. Also soluble in methanol, ethanol or 1M NH4OH
Beilstein Reference: 1910408
Merck Reference: 14,7271
MDL No.: MFCD00064227
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 173 °C Densità: 0,754 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064227 CAS Number: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,7271 |