Stampa…
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
H59175.06 H59175.18
H59175.06EA 115 EUR
H59175.06 H59175.18
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Formula: C₁₀H₁₅N₅
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784457
CAS Number: 448245-52-1