Stampa…
Oleyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
H33475.03 H33475.14 H33475.06
H33475.03EA 132 EUR
H33475.03 H33475.14 H33475.06
Oleyl alcohol ≥99%
Oleyl alcohol
Purity: 99+% CAS No.: 143-28-2 Molecular Formula: C18H36O Formula Weight: 268.48 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 180°(356°F) Refractive Index: 1.4600 Melting Point: ca 6° Boiling Point: 206-207/13mm Beilstein Reference: 1723962 MDL No.: MFCD00002993
Formula: C₁₈H₃₆O
Peso molecolare: 268,48 g/mol
Punto di ebollizione: 206…207 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: ∼ 6 °C
Densità: 0,849
Flash Pt: 180 °C (356 °F)
MDL Number: MFCD00002993
CAS Number: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968