Stampa…
4-Amino-1,8-naphthalimide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
J64358.MC J64358.03
J64358.MCEA 44.6 EUR
J64358.MC J64358.03
4-Amino-1,8-naphthalimide 95%
4-Amino-1,8-naphthalimide
Formula: C₁₂H₈N₂O₂
Punto di ebollizione: 518 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >360 °C
Densità: 1,105
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006921
CAS Number: 1742-95-6
EINECS: 217-110-1