Stampa…
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-7-nitro-1H-indazole, 3-Bromo-7-nitroindazole
J63480.03 J63480.06
J63480.03EA 94.1 EUR
J63480.03 J63480.06
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole ≥98%
3-Bromo-7-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 242,03 g/mol
Punto di fusione: 176 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00159910
CAS Number: 74209-34-0