2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 115-69-5
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 100-110°
Boiling Point: 151°/10mm
Beilstein Reference: 635708
Merck Reference: 14,448
MDL No.: MFCD00004678
A useful biological buffer
Formula:
C₄H₁₁NO₂ Punto di ebollizione: 151 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 100…110 °C Densità: 1,211 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004678 CAS Number: 115-69-5 EINECS: 204-100-7 Merck Index: 14,448 |