(R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₈H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 82°C Punto di fusione: 67…69 °C |
MDL Number:
MFCD00064262 CAS Number: 16355-00-3 Merck Index: 14,08861 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 64.0 to 69.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -35.0 to -42.0 deg (C=3, H2O) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...