L(+)-Lisina monocloridrato reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 657-27-2
Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl
Formula Weight: 182.65
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Beilstein Reference: 3563889
Merck Reference: 14,5636
MDL No.: MFCD00064564
Formula:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Punto di fusione: 263…264 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064564 CAS Number: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 Merck Index: 14,5636 |