L-Lisina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 56-87-1
Molecular Formula: C6H14N2O2
Formula Weight: 146.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 215°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1722531
Merck Reference: 14,5636
Optical Rotation: +26° (c=2 in 6M HCl)
MDL No.: MFCD00064433
Formula:
C₆H₁₄N₂O₂ Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151035 CAS Number: 56-87-1 EINECS: 200-294-2 Merck Index: 14,5636 |