L(+)-Serina reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 56-45-1
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 222°
Beilstein Reference: 1721404
Merck Reference: 14,8460
MDL No.: MFCD00064224
Formula:
C₃H₇NO₃ Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 222 °C Densità: 1,6 g/cm³ (22 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064224 CAS Number: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Merck Index: 14,8460 |