Stampa…
Penicillina G sale di potassio
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzilpenicillina sale di potassio
J63901.14 J63901.22
J63901.14EA 44.3 EUR
J63901.14 J63901.22
Penicillina G sale di potassio
Penicillina G sale di potassio
CAS No.: 113-98-4 Molecular Formula: C16H17KN2O4S Formula Weight: 372.48 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Beilstein Reference: 3832841 Merck Reference: 14,7094 MDL No.: MFCD00036193
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Formula: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Peso molecolare: 372,49 g/mol
Punto di fusione: 214…217 °C
Densità: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036193
CAS Number: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 14,7094