Stampa…
L(-)-Cistina reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J61651.09 J61651.A1
J61651.09EA 25.3 EUR
J61651.09 J61651.A1
L(-)-Cistina reagente per coltura cellulare
L(-)-Cistina
CAS No.: 56-89-3 Molecular Formula: C6H12N2O4S2 Formula Weight: 240.30 Physical Form: Powder Density: 1.68 Appearance: White Melting Point: 240° dec. Beilstein Reference: 1728094 Merck Reference: 14,2782 Optical Rotation: -219° (c=1 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00064228
Formula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Punto di ebollizione: 428 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >240 °C (dec.)
Densità: 1,68
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064228
CAS Number: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 14,2782