Magnesio solfato 1 M aqueous solution
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formula:
MgSO₄ Peso molecolare: 120.37 g/mol Punto di fusione: 1127 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS Number: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |