Stampa…
Magnesio solfato 1 M in soluzione acquosa, sterile-filtered
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J61030.XE J61030.AK
J61030.XEEA 70 EUR
J61030.XE J61030.AK
Magnesio solfato 1 M in soluzione acquosa, sterile-filtered
Magnesio solfato
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formula: MgSO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM