DL-Cystine
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(H-DL-Cys-OH)2
CAS No.: 923-32-0
Molecular Formula: C6H14N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 227° dec.
Beilstein Reference: 1728095
Merck Reference: 14,2782
MDL No.: MFCD00084652
Formula:
C₆H₁₂N₂O₄S₂ Punto di ebollizione: 429 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 227 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084652 CAS Number: 923-32-0 EINECS: 213-094-5 Merck Index: 14,2782 |