Stampa…
Acido tricloroacetico (glaciale) 5% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: TCA
J62366.K2 J62366.AP
J62366.K2EA 118 EUR
J62366.K2 J62366.AP
Acido tricloroacetico (glaciale) 5% (w/v) in soluzione acquosa
Acido tricloroacetico (glaciale)
Formula: Cl₃CCOOH
Peso molecolare: 163.39 g/mol
Punto di ebollizione: 196
Flash Pt: 113
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004177
CAS Number: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8 III
Merck Index: 14,9627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM