Stampa…
Fluorescina sale sodico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Fluorescina sodica
J61549.22 J61549.36
J61549.22EA 36.7 EUR
J61549.22 J61549.36
Fluorescina sale sodico
Fluorescina sale sodico
CAS No.: 518-47-8 Molecular Formula: C20H10Na2O5 Formula Weight: 376.28 Physical Form: Powder Appearance: Dark brownish-red to dark Solubility: Soluble in water at 1mg/ml Beilstein Reference: 3833041 Merck Reference: 14,4159 MDL No.: MFCD00167039
A fluorophore comonly used in microscopy
Formula: C₂₀H₁₀Na₂O₅
Peso molecolare: 376.28 g/mol
Punto di fusione: > 300 °C
Densità: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167039
CAS Number: 518-47-8
EINECS: 208-253-0
Merck Index: 14,4159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM