mio-Inositolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 87-89-8
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 222-227°
Beilstein Reference: 1907329
Merck Reference: 14,4978
MDL No.: MFCD00077932
A lipotropic agent
Formula:
C₆H₁₂O₆ Punto di ebollizione: 291 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 222…227 °C Densità: 1,752 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077932 CAS Number: 87-89-8 EINECS: 201-781-2 Merck Index: 14,4978 |