Stampa…
1-Octadecyne ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
H33288.03 H33288.09
H33288.03EA 56.2 EUR
H33288.03 H33288.09
1-Octadecyne ≥97%
1-Octadecyne
Formula: C₁₈H₃₄
Peso molecolare: 250,47 g/mol
Punto di ebollizione: 313 °C
Punto di fusione: 21…24 °C
Densità: 0,803
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015088
CAS Number: 629-89-0
EINECS: 211-114-7