L-Metionina reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 63-68-3
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 284° dec.
Beilstein Reference: 1722294
Merck Reference: 14,5975
MDL No.: MFCD00063097
Formula:
C₅H₁₁NO₂S Punto di ebollizione: 278 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 284 °C (dec.) Densità: 1,373 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063097 CAS Number: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 Merck Index: 14,5975 |