Stampa…
N-Laurilsarcosinato di Sodio 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
J60040.09 J60040.18
J60040.09EA 29.5 EUR
J60040.09 J60040.18
N-Laurilsarcosinato di Sodio 95%
N-Laurilsarcosinato di Sodio
Purity: 95% CAS No.: 137-16-6 Molecular Formula: C15H29NNaO3 Formula Weight: 293.39 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 44-47° Beilstein Reference: 5322974 Merck Reference: 14,4368 MDL No.: MFCD00042728
Used in the cell lysis step of RNA purification. Anionic detergent
Formula: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Punto di fusione: 44…47 °C
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042728
CAS Number: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4368
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0126d80345cce5dd675a83796c379bd44cebacef&vid=48c74917d6a93a32467317ef6c6fdbf24f3b6dc2&prid=web&clid=SAPDAM