Sodio piruvato reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 113-24-6
Molecular Formula: C3H3NaO3
Formula Weight: 110.04
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 3568341
MDL No.: MFCD00002586
Formula:
CH₃COCOONa Punto di fusione: 220…230 °C Densità: 1,718 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002586 CAS Number: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |