Stampa…
L(-)-Tirosina reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
J63511.09 J63511.22 J63511.36 J63511.A1
J63511.09EA 26.4 EUR
J63511.09 J63511.22 J63511.36 J63511.A1
L(-)-Tirosina reagente per coltura cellulare
L(-)-Tirosina
CAS No.: 60-18-4 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Physical Form: Powder Appearance: White to pale-brown Melting Point: 300° Beilstein Reference: 392441 Merck Reference: 14,9839 Optical Rotation: -11° (c=4 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00002606
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181.19 g/mol
Punto di ebollizione: 351
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002606
CAS Number: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 14,9839