Stampa…
L(+)-Valina reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J62943.06 J62943.14 J62943.22 J62943.A1
J62943.06EA 27.3 EUR
J62943.06 J62943.14 J62943.22 J62943.A1
L(+)-Valina reagente per coltura cellulare
L(+)-Valina
CAS No.: 72-18-4 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Beilstein Reference: 1721136 Merck Reference: 14,9909 MDL No.: MFCD00064220
Formula: C₅H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86 °C
Densità: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064220
CAS Number: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 14,9909