L(+)-Cisteina reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 52-90-4
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1721408
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +7.6° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064306
Formula:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.) Densità: 1,523 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS Number: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 14,2781 |