Stampa…
Magnesio solfato eptaidrato reagente per coltura cellulare
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
J61839.36 J61839.A1
J61839.36EA 69.6 EUR
J61839.36 J61839.A1
Magnesio solfato eptaidrato reagente per coltura cellulare
Magnesio solfato eptaidrato
CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgO4S.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Physical Form: Powder Density: 1.68 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Formula: MgSO₄·7H₂O
Peso molecolare: 246,48 g/mol
Punto di fusione: 1124 °C
Densità: 1,68
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149785
CAS Number: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691