Stampa…
Zinco acetato, anidro ≥99.9%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H33734.09 H33734.18 H33734.30
H33734.09EA 41.7 EUR
H33734.09 H33734.18 H33734.30
Zinco acetato, anidro ≥99.9%
Zinco acetato
Purity: 99.9+% CAS No.: 557-34-6 Molecular Formula: C4H6O4Zn Formula Weight: 183.47 Melting Point: 200° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012454
Formula: C₄H₆O₄Zn
Peso molecolare: 183,48 g/mol
Punto di ebollizione: 908 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Densità: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012454
CAS Number: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256