Stampa…
Bismuto (III) ossido ≥99.9%, nanopowder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
46314.22 46314.36 46314.14
46314.22EA 101 EUR
46314.22 46314.36 46314.14
Bismuto (III) ossido ≥99.9%, nanopowder
Bismuto (III) ossido
Purity: 99.9% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: 80-200nm APS Powder, S.A. 3.8-5.5m2/g Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Formula: BiO₃
Peso molecolare: 465.96 g/mol
Punto di ebollizione: ∼1890 °C
Punto di fusione: 817 °C
Densità: 8.9
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003462
CAS Number: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 14,1273