Stampa…
Glicina ≥99.5% per elettroforesi
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
J64365.30 J64365.A1
J64365.30EA 36.2 EUR
J64365.30 J64365.A1
Glicina ≥99.5% per elettroforesi
Glicina
Purity: 99.5+% CAS No.: 56-40-6 Molecular Formula: C2H5NO2 Formula Weight: 75.07 Physical Form: Powder Density: 1.595 Appearance: White Odour: Odourless pH: 5,97 Melting Point: ca 245° dec. Solubility: Freely soluble in water Beilstein Reference: 635782 Merck Reference: 14,4491 MDL No.: MFCD00008131
Formula: NH₂CH₂COOH
Peso molecolare: 75,07 g/mol
Punto di ebollizione: 181 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 245 °C (dec.)
Densità: 1,595
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008131
CAS Number: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 14,4491
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=0eb597892004f3c73297f4630a0ee934e174bae3&prid=web&clid=SAPDAM